Merck
765147
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-(2-propynyloxy)benzyl 4-cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoate
97%
Synonim(y):
Clickable CTA, Light-sensitive clickable RAFT agent, RAFT agent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20N2O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
90-94 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#CCOC1=CC(COC(CCC(C)(C#N)SC(C2=CC=CC=C2)=S)=O)=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C23H20N2O5S2/c1-3-13-29-19-9-10-20(25(27)28)18(14-19)15-30-21(26)11-12-23(2,16-24)32-22(31)17-7-5-4-6-8-17/h1,4-10,14H,11-13,15H2,2H3
Klucz InChI
IOYDTDXAMFFKOA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego środka RAFT? Zapoznaj się z tabelą kompatybilności środka RAFT z monomerem .
Zastosowanie
Środek RAFT do kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej; szczególnie nadaje się do polimeryzacji monomerów metakrylanu i metakryloamidu. Środek do przenoszenia łańcucha (CTA) z funkcjonalnością alkinu do ligacji i fotoczułą cząsteczką do kontrolowanego rozszczepiania.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lida Ahmadkhani et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 46(5), 1052-1063 (2017-07-30)
A drug delivery system based on dual responsive units was developed. An appealing pH- and thermo-responsive triblock terpolymer as the drug carrier was synthesized by RAFT polymerization of N-isopropyl acrylamide and methacrylic acid monomers using PEG-RAFT agent. The Fe3O4 magnetic
Zahra Abousalman-Rezvani et al.
Carbohydrate polymers, 225, 115247-115247 (2019-09-16)
Cellulose nanocrystals (CNC)-grafted and free copolymers were synthesized in three different ratios of DMAEMA and coumarin monomers (30:5, 40:7, and 50:10) through reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization. These multi-responsive polymers to carbon dioxide (CO2), temperature, and light triggers can be
Shunsuke Tazawa et al.
Macromolecular rapid communications, 41(19), e2000346-e2000346 (2020-08-19)
Thermoplastic solid poly(2-methoxyethyl acrylate) (PMEA)-based polyurethane (PU) is synthesized through the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization and the condensation polymerization, using hydroxyl-terminated RAFT reagents and diisocyanate, respectively. Neat PMEA is a promising antithrombogenic liquid used in the medical fields.
Mirim Park et al.
Macromolecular rapid communications, 41(20), e2000399-e2000399 (2020-09-10)
Redox-initiated reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) miniemulsion polymerizations are successfully conducted with an employment of trithiocarbonate-based macro-RAFT agents and surfactant. Two macro-RAFT agents-hydrophilic poly(poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate) (PPEGMA27 ) and amphiphilic poly(poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate)-b-polystyrene (PPEGMA27 -b-PS33 )-
Bailiang Wang et al.
International journal of nanomedicine, 12, 111-125 (2017-01-06)
Infections after surgery or endophthalmitis are potentially blinding complications caused by bacterial adhesion and subsequent biofilm formation on the intraocular lens. Neither single-function anti-adhesion surface nor contacting killing surface can exhibit ideal antibacterial function. In this work, a novel (2-(dimethylamino)-ethyl
Produkty
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.