Kluczowe dokumenty
P7965
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-P-Glycoprotein (MDR) antibody produced in mouse
clone F4, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-ABC20, Anti-CLCS, Anti-p-170, Anty-CD243, Anty-GP170, Anty-MDR1, Anty-P-GP, Anty-PGY1
Wybierz wielkość
100 μL
2240,00 zł
0.2 ML
2023,00 zł
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1521
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2240,00 zł
0.2 ML
2023,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1521
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 170-180 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
hamster, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human kidney sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable using cell-surface RIA
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Opis ogólny
The ABCB1 (ATP binding cassette subfamily B member 1) gene is mapped to human chromosome 7q21.12. It encodes for P-glycoprotein, which is a membrane bound drug transporter protein, belonging to the ATP-binding cassette (ABC) transporters family. The gene is considered to be highly polymorphic.
Specyficzność
The antibody recognizes an epitope located in the amino terminal half of P-glycoprotein (Pgp), at the third extracellular loop of the molecule. The epitope is resistant to formalin fixation and periodate oxidation. The antibody detects specifically human MDR1 P-glycoprotein, but does not appear to recognize the human MDR3 product, nor the mouse mdr1a, mdr1b or the mdr3 P-glycoprotein.
Immunogen
mixture of human and hamster drug-resistant whole cells and crude plasma membranes.
Zastosowanie
Monoclonal Anti-P-Glycoprotein (MDR) antibody produced in mouse has been used in western blot analysis and Immunohistochemistry.
Działania biochem./fizjol.
Overexpression of ABCB1 (ATP binding cassette subfamily B member 1) gene is a major cause for multi-drug resistance, which makes chemotherapy challenging for the treatment of osteosarcoma. P-glycoprotein (P-gp) mediates the energy-dependent efflux of xenobiotic to the outside of plasma membrane from the inside of the cell , thereby affecting the process of absorption, distribution, and excretion of drugs. Cyclosporine, a calcineurin inhibitor serves as a substrate for P-gp.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T M Chu et al.
Hybridoma, 12(4), 417-429 (1993-08-01)
Using viable adriamycin resistant human ovarian carcinoma cells 2780AD and colchicine resistant human oral epidermoid carcinoma cells KB-24 as the immunogen in primary and subsequent i.p. immunizations, followed by i.v. boostings with crude plasma membranes of 2780AD, KB-24, Chinese hamster
T M Chu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 203(1), 506-512 (1994-08-30)
Multidrug resistance (MDR) is a unique phenomenon in cancer patients and is commonly associated with an overexpression of the human MDR gene mdr1, which encodes an energy-dependent Mr 180 kDa membrane bound protein, known as P-glycoprotein. P-glycoprotein serves as a
Jingwei Ma et al.
Cell research, 26(6), 713-727 (2016-05-12)
Developing novel approaches to reverse the drug resistance of tumor-repopulating cells (TRCs) or stem cell-like cancer cells is an urgent clinical need to improve outcomes of cancer patients. Here we show an innovative approach that reverses drug resistance of TRCs
Effect of MDR1 C1236T polymorphism on cyclosporine pharmacokinetics: A systematic review and meta-analysis.
Chen Z, et al.
Medicine, 96(47) (2017)
Di-2-pyridylketone 4, 4-Dimethyl-3-thiosemicarbazone (Dp44mT) Overcomes Multidrug-Resistance by a Novel Mechanism Involving the Hijacking of Lysosomal P-Glycoprotein (Pgp).
Jansson P J, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2015)
Produkty
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.