Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H68N2O14
Masa cząsteczkowa:
861.03
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
>90%
form
solid or viscous liquid
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent, reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1C2=C(C#CC3=C(C1)C=CC=C3)C=CC=C2)CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChI key
OMUIREFSDSIFOU-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
m-dPEG®12-DBCO can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by using copper-free "click" chemistry with the DBCO.
Legal Information
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?