Merck
760633
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-mercaptobiphenyl
Synonim(y):
4′-Bromo-[1,1′-biphenyl]-4-thiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
mp
149-157 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H9BrS/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
Klucz InChI
JHPVDDGUGQROJG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It is used in functionalization of nanoparticles and assists in formimg self assembled monolayers (SAM)[1]
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Novel One-Phase Synthesis of Thiol-Functionalized Gold,
Palladium, and Iridium Nanoparticles Using Superhydride
Yee CK, et al
Langmuir, 15, 3486-3491 (1999)