Merck
D122408
Sigma-Aldrich
4,4′-Diiodobiphenyl
technical grade, 90%
Wybierz wielkość
25 G
128,00 zł
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
128,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4C6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
powder
mp
201-204 °C (lit.)
ciąg SMILES
Ic1ccc(cc1)-c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C12H8I2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
Klucz InChI
GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiko Yamada-Okabe et al.
Toxicology letters, 155(1), 127-133 (2004-12-09)
Previously, we demonstrated that some endocrine disrupting chemicals affected thyroid hormone receptor (TR)-mediated gene expression in HeLaTR cells that stably expressed the human TRalpha1. To examine whether widely used brominated flame retardants and pesticides affect TR-mediated gene expression, those with
Dan-Dan Kong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(27), 9895-9904 (2015-05-28)
The synthesis and characterization of a series of biphenyl-derived binuclear ruthenium complexes with terminal {RuCl(CO)(PMe3)3} moieties and different structural arrangements of the phenyl rings are reported. Electrochemical studies revealed that the two metal centers of the binuclear ruthenium complexes interact
L van Bree et al.
Journal of biochemical toxicology, 5(1), 57-63 (1990-01-01)
The effects of pretreatment with symmetrically dihalogenated biphenyls (DXBs, X-F, Cl(C), Br(B) and I) on rat liver drug metabolism enzymes were investigated. 4,4'-DFB, -DCB, and -DBB as well as 2,2'-DFB appeared to be inducers of microsomal cytochrome P-450-linked monoxygenases (N-demethylases