Merck
256714
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride
97%
Synonim(y):
Chloro diethyl aluminum
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2AlCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.56
Beilstein:
4123259
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
3 mmHg ( 60 °C)
Próba
97%
tw
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
Klucz InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Diethylaluminum chloride is an organoaluminum reagent used in the reductive condensation of α-haloketones.
Zastosowanie
Lewis-acid catalyst in Diels-Alder reactions and reactant in the synthesis of aluminum-phosphorus compounds.
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adapter wlotu septy
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective reactions with organoaluminum compounds
Hisashi Y et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 17, 169-175 (1978)
Tetrahedron, 49, 4073-4073 (1993)
Organometallics, 12, 3333-3333 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 489-489 (1994)