Przejdź do
760110
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol
Synonim(y):
Dodecyl Thiol Cyano Thiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H35NOS3
Masa cząsteczkowa:
389.68
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥96.5% (HPLC)
Quality Segment
form
solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(CCCO)C#N
InChI
1S/C19H35NOS3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-23-18(22)24-19(2,17-20)14-13-15-21/h21H,3-16H2,1-2H3
InChI key
SAFBIHFUHZPVOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerisation is used to produce narrow polydispersity polymers of complex architecture. 4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol is an hydroxyl functionalised trithiocarbonate RAFT agent.It is used as a dual initiator for RAFT and ring opening polymerisation to form well-defined block copolymers. They have good control of polymerisation for a wide range of vinyl monomers.
Application
Initiator for RAFT and ring opening polymerisation of block copolymers derived from vinyl monomers of styrene, metacryalte, acrylamide and cyclic monomers.
Features and Benefits
Good hydrolytic stability, suitable for a wide range of monomers and reaction conditions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
722995723274753033
description
-
description
-
description
97% (HPLC)
description
average Mn 10,000
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
-
assay
97% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid)
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review