Merck
757373
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
tablet, deposition grade, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Tantalum pentoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Ta2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
deposition grade
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
tablet
gęstość
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Klucz InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu, L.; et al.
Green Chemistry, 10, 746-746 (2008)
Schmitt, K.; et al.
Sensors, 8, 711-711 (2008)
Kao, C.-H.; et al.
Applied Physics Letters, 96, 112901-112901 (2010)