Merck
757128
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1-chloro-isoquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrClN
Masa cząsteczkowa:
242.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
121-126 °C
ciąg SMILES
Clc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H5BrClN/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
Klucz InChI
UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3