Merck
707260
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-iodoquinoline
97%
Wybierz wielkość
1 G
152,50 zł
152,50 zł
Cena katalogowa305,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
152,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
152,50 zł
Cena katalogowa305,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
117-123 °C
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Brc1cc2ccccc2nc1I
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
Klucz InChI
JOMFAVRBFOBWQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)