Merck
756423
Sigma-Aldrich
Strontium nitride
powder, -60 mesh, 99.5%, Ba: <1%
Synonim(y):
Tristrontium dinitride
About This Item
Wzór liniowy:
Sr3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Postać
powder
wielkość cząstki
-60 mesh
ciąg SMILES
[Sr]=N[Sr]N=[Sr]
InChI
1S/2N.3Sr
Klucz InChI
PVVTZMTUGZOOIR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Strontium nitride (Sr3N2) can be used in the synthesis of ternary nitride oxide with molybdenum nitride under a low partial pressure of oxygen. It can also be used in the synthesis of barium-strontium silicate-based hollow structures for potential usage in drug delivery, catalysis, and sensors.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruan, J.; et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94, 536-536 (2011)
Template-engaged solid-state synthesis of barium-strontium silicate hexagonal tubes
Chen X and Kim W
Journal of alloys and compounds, 647(5), 1128-1135 (2015)
Gregory, D.H.; et al.
J. Alloy Compounds, 317, 237-237 (2001)
Sharma, S.B.; Paliwal, P.; Kumar, M.
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 51, 35-35 (1990)
Synthesis and crystal structure of a new strontium nitridomolybdate oxide, Sr 4 [MoN 4] O
O?Meara PM, et al.
Journal of the Chemical Society, Part 1, 633-638 (2000)
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.