The particle size of this product is approximately 2.0 nm. Unfortunately, there is no information on how the particle size is measured.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder | description COOH functionalized, fluorescence λem 570 nm, powder | description COOH functionalized, fluorescence λem 610 nm, powder | description COOH functionalized, fluorescence λem 770 nm, powder |
| fluorescence λem 520 nm, , quantum yield 36% | fluorescence λem 570 nm, , quantum yield 66% | fluorescence λem 610 nm, , quantum yield 48% | fluorescence λem 770 nm, , quantum yield 10% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdTe core-type quantum dots
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-25-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I would like to know the TEM size of CdTe core-type quantum dots COOH functionalized (777935), fluorescence λem 520 nm, powder for calculation purpose
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of 777935 - CdTe core-type quantum dots COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder
1 answer-
The molecular weight of this product is approximately 16000 Da.
Helpful?
-
-
CdTe core-type quantum dots (COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder) Hi,I would like to ask about the concentration used of the Q.D and the amino functionalized DNA for EDC conjugation. EDC concentration,Q.D. concentration, DNA conc.
1 answer-
This product is not tested for suitability in any specific application. While these Quantum Dots are hydrophilic, the researcher would have to determine suitability. The links below may offer some helpful information:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5071820/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/nn1021346Helpful?
-