Merck
790192
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, solid
Synonim(y):
Artificial atoms, Fluorescent nanocrystals, QDs
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
fluorescence
λem 620 nm
Application
CdSe/ZnS core/shell nanocrystals in solid form are highly purified quantum dots. They can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, hexane, etc. With very low organic impurity, these quantum dots are specifically designed as emitters for optoelectronic applications such as display and solid state lighting.
Protocol to make QD solutions (dispersing QDs into solutions):
1. Weigh desired amount of the quantum dot powder and put it in a glass vial;
2. Add desired amount of the solvent, i.e. toluene, chloroform, hexane, etc. (mostly non-polar organic solvents) in the vial and shake the vial;
3. If there is any solid left in the vial after shaking, sonicate the vial for 30~60 seconds to get the quantum dot powder well dispersed. If required dilute the solution further.
Material has a shelf life of around 3 years if stored properly. Store at room temperature (4-25 °C); do not freeze. Should not be exposed to extreme temperatures.
Legal Information
Product of Ocean Nanotech, LLC
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-24-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)