Unfortunately, this product does not have a Zeta potential measurement to test the surface charge. Generally, carboxylic acid surface functionalization leads to a negative charge.
900224
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 620 nm, 1 mg/mL in H2O
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
Wybierz wielkość
682,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
682,00 zł
Polecane produkty
Formularz
dispersion
Poziom jakości
stężenie
1 mg/mL in H2O
fluorescencja
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
-
이 제품의 표면전하가 얼마인가요?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the exact size of this QD?
1 answer-
The particle size for this item is 7.9 nm
Helpful?
-
-
What is the absorption spectrum of this quantum dot
1 answer-
As listed on the product detail page in the PROPERTIES section, the absorption spectrum for this product is as follows: λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
See the image below for additional absorption data provided by the supplier, Ocean NanoTech.Helpful?