Merck
756253
Sigma-Aldrich
16-Bromo-1-hexadecanol
Synonim(y):
1-Bromohexadecane-16-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H33BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
45-52 °C
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33BrO/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h18H,1-16H2
Klucz InChI
GOSQZSJMSMTIFI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available