Przejdź do
287784
(1R,2R,3S,5R)-(−)-Pinanediol
99%
Synonim(y):
(−)-2-Hydroxyisopinocampheol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
206,55 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
598,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2039144
Assay:
99%
206,55 zł
Cena katalogowa243,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]21/D −8.6°, c = 6.5 in toluene
optical purity
ee: 97% (GLC)
bp
101-102 °C/1 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
InChI key
MOILFCKRQFQVFS-BDNRQGISSA-N
Application
Used to prepare chiral double allylation reagents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2780391654331899
description
99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
95%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
95%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
bp
101-102 °C/1 mmHg (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
mp
57-59 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
mp
-
mp
142-144 °C (lit.)
optical activity
[α]21/D −8.6°, c = 6.5 in toluene
optical activity
[α]20/D −50°, c = 10 in 95% ethanol
optical activity
[α]21/D −42°, neat
optical activity
[α]25/D −7.0°, c = 0.6 in ethanol
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
hydroxyl, phenyl, amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)