Merck
75578
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-Boc-piperidine hydrochloride
≥97.0% (N)
Synonim(y):
tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (N)
Formularz
powder
ciąg SMILES
Cl[H].CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
KLOQZAJAQQKCNC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.