Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
beads
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.5 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading | description ≥98.0% (TLC) | description ≥99.0% (TLC) | description ≥98.0% (TLC) |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size 100-200 mesh | particle size - | particle size - | particle size - |
| matrix crosslinked with 1% DVB | matrix - | matrix - | matrix - |
| extent of labeling ~0.5 mmol/g loading | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
| form beads | form - | form - | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?