Przejdź do
I7638
Indoxyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15NO7 · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.45
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]20/D -80.0±5.0
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C(OC(C(O)C1O)C(O)=O)Oc2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H15NO7/c16-9-10(17)12(13(19)20)22-14(11(9)18)21-8-5-15-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-12,14-18H,(H,19,20)
InChI key
KUYNOZVWCFXSNE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4532G4626G7250
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]20/D -80.0±5.0
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I7638-25MG04061833048481
I7638-5MG04061833048504
I7638-50MG04061833048498