Przejdź do zawartości
588679
Phenyl-d5-acetic acid
98 atom % D
Synonim(y):
Phenyl acetate-d5
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.18
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+5
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)