Merck
754765
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
110-115 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(I)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YHRFMOFYYPMQBE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3