Przejdź do
N400
2,3-Naphthalenedicarboxylic acid
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-517-7
Beilstein/REAXYS Number:
1967507
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
form
powder
mp
238-240 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
KHARCSTZAGNHOT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)