Merck
754153
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluorothiazole hydrochloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3FN2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
138-143 °C
ciąg SMILES
Cl.Nc1ncc(F)s1
InChI
1S/C3H3FN2S.ClH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
Klucz InChI
HUXNGTYNEWXYDM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3