Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C70H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
897.84
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
4-(1′,5′-Dihydro-1′-methyl-2′H-[5,6]fullereno-C60-Ih-[1,9-c]pyrrol-2′-yl)benzoic acid (C60-SAM) is a fullerene based self-assembled monolayer that can be used to functionalize the oxide surface for the formation electron selective layer (ECL). It can act as a good electron donor with a high electron affinity. It enhances the overall efficiency of perovskite solar cells (PSCs) by reducing the hysteresis.
Application
Fullerene-based self-assembled monolayers for use in organic electronic devices such as inverted polymer solar cells and perovskite−polymer hybrid solar cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98 atom % D | description 97% | description phyproof® Reference Substance |
| assay >99% (NMR) | assay - | assay 97% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form solid | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![4-(1′,5′-Dihydro-1′-methyl-2′H-[5,6]fullereno-C60-Ih-[1,9-c]pyrrol-2′-yl)benzoic acid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/417/736/540e4dd8-0c87-48e5-8307-3befb16498ba/640/540e4dd8-0c87-48e5-8307-3befb16498ba.png)
![5-(Dicyclohexylphosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/379/640/b5d89bc7-dcbe-4970-9b59-1d7c545433f7/640/b5d89bc7-dcbe-4970-9b59-1d7c545433f7.png)