Przejdź do
572500
Fullerene-C60
sublimed, 99.9%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Buckminsterfullerene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
901,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3370,00 zł
2864,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7930,00 zł
6740,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.64
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
Beilstein/REAXYS Number:
5901022
MDL number:
901,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9%
form
sublimed
sustainability
Sustainability features
mp
>280 °C (lit.)
solubility
organic solvents: soluble
orbital energy
HOMO 6.1 eV , LUMO 4.5 eV 
OLED device performance
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
, ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 7000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: <5 V
, ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 4000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: <5 V
application(s)
solar energy
greener alternative category
SMILES string
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
InChI key
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
General description
Fullerene-C60 (C60) has a closed-cage structure that is icosachedrally shaped with 60 sp2 hybridized carbon. It is majorly utilized in the development of novel materials for a wide range of energy based applications.
C60 is an n-channel organic semiconductor. High reactivity of fullerenes is attributed to its characteristic pyramidalization of the sp2 carbons. C60 is purified by column chromatography in toluene, then heat-treated under vacuum to remove solvent residue. Highly crystalline sublimed material with low solvent and metal content was recovered.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
C60 can be used for a wide range of applications, such as anode materials for lithium (Li)-ion batteries, and pentacene-C60 based solar cells with high quantum efficiency. It can be incorporated in (1,4-phenylene vinylene) (PPV) matrix for applications in photovoltaics.
Fullerene-C60 (sublimed, 99.9%) belongs to the class of carbonaceous materials. It can be used for a variety of alternative energy applications, which include lithium-ion batteries, organic photovoltaic cells (OPV), heterojunction solar cells, polymeric photodetectors, photodiodes, and photocatalysis.
An n-channel organic semiconductor. Water suspension of C60 was studied for its effect on the growth, cell viability and membrane integrity of Escherichia coli B23.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
379646483036482951
description
sublimed, 99.9%
description
99.5%
description
98%
description
98%
form
sublimed
form
crystalline powder
form
powder
form
-
assay
99.9%
assay
99.5%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fullerene-C60
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?