Kluczowe dokumenty
704326
[6.6] Diphenyl C62 bis(butyric acid methyl ester)(mixture of isomers)
99.5%
Synonim(y):
Bis(1-[3-(methoxycarbonyl)propyl]-1-phenyl)-[6.6]C62 (mixture of isomers), Bis[60]PCBM
Wybierz wielkość
814,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
814,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.5%
Formularz
solid
mp
>300 °C
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
ciąg SMILES
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)C34c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%20c%21c%22c%23c%24c%25c%26c%27c%28c%29c(c%20c%30c%18c%10c%31c%11c%32c%12c%33c%13c(c%26c%33c%28c%32c%29c%30%31)c%14c%25c%15c%23c%16c%22c%17%19)C%21%34C(CCCC(=O)OC)(c%35ccccc%35)C%24%27%34)C248
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Progress in bulk heterojunction photodiodes since 1995 has improved device performance and widened research scope.
Znajdź różne zastosowania fulerenów w fotowoltaice i naukach biologicznych.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.