Merck
753718
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carbonitrile
97%
Synonim(y):
3-Cyanopyridazine, 3-Pyridazinecarbonitrile
Wybierz wielkość
500 MG
261,80 zł
261,80 zł
Cena katalogowa374,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
261,80 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
261,80 zł
Cena katalogowa374,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
43-48 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H
Klucz InChI
PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)