Merck
755257
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
3-Pyridazinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
1 G
701,00 zł
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
701,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
200-209 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccnn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-2-1-3-6-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Klucz InChI
RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lina Lv et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 566-577 (2018-12-12)
Complexation of U(vi) with pyridazine-3-carboxylate (PDZ) and pyrazine-2-carboxylate (PAZ) was studied by spectrophotometry, potentiometry and microcalorimetry in 1.0 mol dm-3 NaClO4. Three complexes, [UO2L]+, UO2L2(aq) and [UO2L3]-, were identified and their stability constants (log β) and the corresponding formation enthalpies were