Merck
753351
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2Br2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
215-220 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1sc(Br)cc1Br
InChI
1S/C5H2Br2O2S/c6-2-1-3(7)10-4(2)5(8)9/h1H,(H,8,9)
Klucz InChI
YWOSIPRAZKDEIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)