Merck
751464
Sigma-Aldrich
Bis[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N](picolinato)iridium(III)
97%
Synonim(y):
F2Irpic, FIrpic
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H16F4IrN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
694.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
mp
330-335 °C
Energia orbitalna
HOMO 5.8 eV 
LUMO 2.9 eV 
Wydajność urządzenia OLED
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 35677 Cd/m2
  • Max. EQE: 23.5 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 19200 Cd/m2
  • Max. EQE: 9.7 %
  • Turn-On Voltage: 3.9 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 29500 Cd/m2
  • Max. EQE: 8.8 %
  • Turn-On Voltage: 3.5 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/p-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 15500 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 3.5 V
ciąg SMILES
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](OC(=O)c3ccccn3)c4cc(F)cc(F)c4-c5ccccn5
InChI
1S/2C11H6F2N.C6H5NO2.Ir/c2*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h2*1-4,6-7H;1-4H,(H,8,9);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
CTOBHCLNNFAQNN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
FIrpic is a light blue heteroleptic triplet emitter.This material is typically doped into host matrices such as tetra-aryl silanes and short conjugation length carbazole derivatives in OLEDs; showing a good quantum efficiency.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cai, X.Y.; Padmaperuma, A.B.; Sapochak, L.S.; Vecchi, P.A.; Burrows, P.E.
Applied Physics Letters, 92, 083308-083308 (2008)
Suppression of efficiency roll off in blue phosphorescent organic light-emitting devices using double emission layers with additional carrier-transporting material
Lee, M.; Lin, J.; Chu, M.; et al.
Applied Physics Letters, 94, 083506-083506 (2009)
Fluorine cleavage of the light blue heteroleptic triplet emitter FIrpic
Sivasubramaniam V, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(7), 640-649 (2009)
High-triplet-energy tri-carbazole derivatives as host materials for efficient solution-processed blue phosphorescent devices
Jiang, W.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 4918 - 4926 (2011)
Phenylcarbazole-dipyridyl triazole hybrid as bipolar host material for phosphorescent OLEDs
Hung, W.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 22, 5410-5418 (2012)