Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 415,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
415,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
176 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
InChI key
XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 95% | description 98% |
| assay 97% | assay 98% | assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 65-67 °C (lit.) | mp 57-61 °C (lit.) | mp 63-66 °C (lit.) | mp 59-62 °C (lit.) |
| bp 176 °C (lit.) | bp 101 °C/23 mmHg (lit.) | bp 75-76 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
| form solid | form solid | form crystals | form solid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?