Merck
749834
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3,15N,2,3,3,3-d4
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Aminopropionic acid-13C3,15N,2,3,3,3-d4, L-α-Aminopropionic acid-13C3,15N,2,3,3,3-d4
About This Item
Wzór liniowy:
13CD313CD(15NH2)13COOH
Masa cząsteczkowa:
97.09
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D3,2+1D,3+1,4+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-GQLSUUKLSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)