Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH313CH(OH)13CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.09
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
solid
mp
256 °C (dec.)
mass shift
M+4
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?