Merck
749621
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)phosphonic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
437,00 zł
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
437,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8BrO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
108-113 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
OP(O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Klucz InChI
CXOIECRVHUDBSA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)