Przejdź do
C0143
Ethephon
≥96% (titration)
Synonim(y):
2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH2P(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.49
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-718-3
Beilstein/REAXYS Number:
1751208
MDL number:
Assay:
≥96% (titration)
Form:
solid
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96% (titration)
form
solid
mp
70-72 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethephon (2-Chloroethylphosphonic acid), a widely used plant growth regulator that induces scenescence and fruiting may be used to study its properties as a plant growth regulator, phosphorylating agent and as a butyrylcholinesterase inhibitor. Ethephon may be used as a reference compound in procedures designed to detect ethephon in biological materials.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4547319347661910
Ethephon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45473
Ethephon
Ethephon certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
19347
Ethephon
form
solid
form
-
form
-
form
solid
assay
≥96% (titration)
assay
-
assay
-
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
mp
70-72 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
mp
99-103 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethephon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?