Merck
748188
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution
in THF/toluene
About This Item
Wzór liniowy:
C18H36N2Zn · xMgCl2 · xLiCl
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
skład
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, ~12 wt. %
LiCl, 2-4%
MgCl2, 6-9%
THF/toluene, ca. 90:10 (solvent)
stężenie
in THF/toluene
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C
Opis ogólny
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc,lithium chloride, magnesium chloride complex solution is an organozinc reagentextensively used in C-C bond forming,Negishi coupling, Michael additions, Cu(I)-promoted reactions, and electrophilic amination reactions.
Zastosowanie
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution can be used as a base for the:
  • Regioselective zincation of pyridines and related azines to synthesize zincated pyridines and azines.(1)
  • Chemoselective direct zincation of arenes and heteroarenes to synthesize polyfunctional aryl and heteroaryl zinc reagents.
  • Regioselective zincation of thiazoles to synthesize zincated thiazoles, which readily reacts with various electrophiles to form highly functionalized thiazoles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C