Przejdź do
229164
4-(Phenylazo)diphenylamine
97%
Synonim(y):
4-Anilinoazobenzene, N-Phenyl-4-phenylazoaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
946,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H4NHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.33
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-972-3
Beilstein/REAXYS Number:
749359
MDL number:
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
89-91 °C (lit.)
λmax
411 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3/c1-3-7-15(8-4-1)19-16-11-13-18(14-12-16)21-20-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H/b21-20+
InChI key
VXLFYNFOITWQPM-QZQOTICOSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
19525127244200442
description
97%
description
Dye content 50 %
description
Dye content 90 %
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)