Kluczowe dokumenty
74814
1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxane
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H26O3Si4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.63
Beilstein:
1770063
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
≥85% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)