Merck
746908
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-triacetate-α-D-glucopyranoside
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +148°, c = 1% in DMSO
mp
108-113 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H20O9/c1-6(15)19-10-9(5-14)22-13(18-4)12(21-8(3)17)11(10)20-7(2)16/h9-14H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
Klucz InChI
OBVFJYUDIWPVKD-LBELIVKGSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A mechanistic study of the reaction of phenyl isocyanate with methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-alpha-D-glucopyranoside.
S Knapp et al.
Carbohydrate research, 203(2), 290-295 (1990-08-15)