Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł 2167,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
240-818-7
MDL number:
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D -48.0°, c = 0.5% in methanol
mp
93-98 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
OVLYAISOYPJBLU-IIRVCBMXSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 95% | description ≥98% (TLC) | description - |
| assay 95% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 93-98 °C | mp - | mp 176-179 °C |
| optical activity [α]22/D -48.0°, c = 0.5% in methanol | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?