Merck
747947
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
97%
Wybierz wielkość
2.5 G
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 G
1790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H36O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +11.0°, c = 1% in chloroform
mp
64-69 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@@H](COCC5=CC=CC=C5)O1
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
Klucz InChI
OGOMAWHSXRDAKZ-BJPULKCASA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)