Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
960,00 zł
Cena katalogowa1280,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
lumps
optical activity
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI key
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description technical, ≥90% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lumps | form lumps | form lumps |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity [α]/D +14.0±1.0°, c = 1 in THF |
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?