Merck
746061
Sigma-Aldrich
Difluoromethyl 2-pyridyl sulfone
97% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(difluorometylo)sulfonylo]pirydyna, Odczynnik Hu
Wybierz wielkość
1 G
581,00 zł
5 G
1130,00 zł
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
581,00 zł
5 G
1130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F2NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.17
Beilstein:
20317604
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97% (HPLC)
Formularz
solid
mp
44-49 °C
grupa funkcyjna
fluoro
sulfone
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=CC=N1)(C(F)F)=O
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
Klucz InChI
YRQNSTAWTLXCEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Difluorometylosulfon 2-pirydylu (2-PySO2CF2H) jest odczynnikiem stosowanym w gem-difluoroolefinacji aldehydów i ketonów. Jest również stosowany jako odczynnik w nukleofilowym difluoro(sulfoniano)metylowaniu alkoholi, N-sulfinylowych imin i halogenków.[1][2]
Zastosowanie
Odczynnik jest stosowany w olefinacji ketonów i aldehydów do tworzenia gem-difluoro-olefin w warunkach zasadowych.[3] Produkt jest również stosowany jako kluczowy półprodukt do wytwarzania 1,1-difluorowanych łańcuchów alkilowych do alkilowania heterocykli.[4]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Difluoromethyl 2-pyridyl sulfone: a versatile carbonyl gem-difluoroolefination reagent
Gao B, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 2(2), 163-168 (2015)
Difluoromethyl 2?Pyridyl Sulfone
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2016)
Difluoromethyl 2?Pyridyl Sulfone
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2016)
Yanchuan Zhao et al.
Organic letters, 12(7), 1444-1447 (2010-03-10)
Difluoromethyl 2-pyridyl sulfone, a previously unknown compound, was found to act as a novel and efficient gem-difluoroolefination reagent for both aldehydes and ketones. It was found that the fluorinated sulfinate intermediate in the reaction is relatively stable, which can be
From difluoromethyl 2-pyridyl sulfone to difluorinated sulfonates: a protocol for nucleophilic difluoro(sulfonato)methylation.
G K Surya Prakash et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(11), 2559-2563 (2011-03-04)
Powiązane treści
Prof. Jinbo Hu's lab focuses on developing new fluorination reagents and reactions, including difluoromethylation and monofluoromethylation.