Kluczowe dokumenty
767840
Zinc difluoromethanesulfinate
95%
Synonim(y):
Bis(((difluoromethyl)sulfinyl)oxy)zinc, 1,1-difluoro-methanesulfinic acid zinc salt (2:1), Baran difluoromethylation reagent, DFMS
Wybierz wielkość
798,00 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
798,00 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Fluorinations
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
grupa funkcyjna
fluoro
sulfinic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)S(=O)O[Zn]OS(=O)C(F)F
InChI
1S/2CH2F2O2S.Zn/c2*2-1(3)6(4)5;/h2*1H,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
UGEYAPVLXKEKMP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
DFMS is a new reagent for direct difluoromethylation of organic substrates via a radical process. This mild, operationally simple, chemoselective, and scalable difluoromethylation method is compatible with a range of nitrogen-containing heteroarene substrates of varying complexity as well as select classes of conjugated p−systems and thiols.†
A New Reagent for Direct Difluoromethylation
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Powiązanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.