Przejdź do
483370
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone
98%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
906,00 zł
679,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
679,50 zł
Cena katalogowa906,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=C(NC(=C1)c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-11-9-14(12-5-1-3-7-16-12)18-15(10-11)13-6-2-4-8-17-13/h1-10H,(H,18,19)
InChI key
HRORSVNZQWCZTD-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone can be used a heterocyclic building block to prepare 4′-substituted terpyridines by reacting with ω-substituted primary alcohols or nucleosides via Mitsunobu reaction. It is also used to prepare cyclotriphosphazene ligands with pendant terpyridine moieties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
126462195510311022
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
mp
168-170 °C (lit.)
mp
191-193 °C (lit.)
mp
124-125 °C (lit.)
mp
94-98 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)