Kluczowe dokumenty
742600
Difluoromethyl phenyl sulfone
≥97%
Synonim(y):
PhSO2CF2H, [(Difluoromethyl)sulfonyl]benzene
Polecane produkty
Próba
≥97%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
fluoro
sulfone
ciąg SMILES
FC(F)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2O2S/c8-7(9)12(10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Reductive silylation and the preparation of trifluoro- and difluoromethylsilanes by reductive coupling of fluoromethyl sulfones, sulfoxides and sulfides with chlorosilanes[1]
- Fluoroalkylation/chloroalkylation of α,β-enones, arynes, acetylenic ketones and other Michael acceptors[2]
- Difluoromethylation of primary alkyl halides via nucleophilic substitution-reductive desulfonylation[3]
Reagent used in Preparation of
- α-difluoromethyl amines via stereoselective (phenylsulfonyl)difluoromethylation of chiral sulfinyl aldimines[4]
- Anti-difluoropropanediols via potassium tert-butoxide-catalyzed difluoromethylenation of aldehydes[5]
- β-difluoromethylated and β-difluoromethylenated alcohols and amines by regioselective nucleophilic difluoromethylation of 1,2-cyclic sulfates and sulfamidates[6]
- Difluoroalkenes from alkyl halides via nucleophilic substitution-elimination[7]
- Difluoromethyl alcohol derivatives from enolizable and non-enolizable carbonyl compounds using nucleophilic phenylsulfonyldifluoromethylation-reductive desulfonylation strategy[8]
- Fluoromethylated vicinal ethylenediamines via fluoromethylation of chiral α-aminobutanesulfinimines with (phenylsulfonyl)fluoromethanes followed by reductive desulfonylation and alcoholysis[9]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
264.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
128.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Prof. Jinbo Hu's lab focuses on developing new fluorination reagents and reactions, including difluoromethylation and monofluoromethylation.