Merck
744158
Sigma-Aldrich
Dimethylamine
≥99.8%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
Beilstein:
605257
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 744158, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
gęstość pary
1.55 (15 °C, vs air)
ciśnienie pary
1277 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquefied gas
temp. samozapłonu
753 °F
granice wybuchowości
14.4 %
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
gęstość
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimetyloamina to alifatyczna amina drugorzędowa, o której wiadomo, że jest obecna w niektórych produktach spożywczych, takich jak ryby i owoce morza.[1]
Zastosowanie
Można stosować dimetyloaminę:
  • W hydroaminoalkilowaniu alkenów przy użyciu metalu przejściowego.[2]
  • Do przygotowania dimetyloformamidu w reakcji z dwutlenkiem węgla i wodorem.[3]
Opakowanie
Wysokociśnieniowy cylinder aluminiowy o pojemności 500 ml wyposażony w zawór ze stali nierdzewnej zgodny z normą DIN 477-1.
Inne uwagi
Dla 744158-290G-EU: złącze wylotowe: DIN 477-1 nr 1, Z742162 lub Z742164 są zalecanymi regulatorami.
Do opakowania 744158-290G-EU: 500 mL aluminiowy cylinder wyposażony w zawór ze stali nierdzewnej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jens Bielefeld et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(47), 15155-15158 (2017-10-11)
Transition-metal-catalyzed hydroaminoalkylations of alkenes have made great progress over the last decade and are heading to become a viable alternative to the industrial synthesis of amines through hydroformylation of alkenes and subsequent reductive amination. In the past, one major obstacle
Jinli Liu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(31), 5770-5772 (2010-07-10)
Cheap and simple Cu/ZnO catalysts are very effective and recyclable for the synthesis of dimethylformamide (DMF) from CO(2), H(2), and dimethylamine, and a yield of 97% can be reached.
[Dimethylamine].
Kei Miyanaka et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 62 Suppl 12, 512-514 (2005-01-22)
[Dimethylamine].
K Miyanaka et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 57 Suppl, 577-579 (1999-09-30)
S C Mitchell et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46(5), 1734-1738 (2008-02-20)
Forty-six different foods eaten by six healthy male volunteers were investigated as potential sources of the aliphatic secondary amine, dimethylamine. None that were representatives from the fruit and vegetable, meat, dairy and grain produce categories afforded any measurable elevation in