Merck
742155
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine, (R,R)-2,2′-Bipyrrolidinyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.23
Beilstein:
5376257
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 742155, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
powder
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
przydatność reakcji
reagent type: ligand
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1[C@H](CCC1)[C@@H]2NCCC2
Klucz InChI
NQHVTVSAFRAXPA-HTQZYQBOSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)