Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
216-565-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
36-40 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCn1ccnc1
InChI
1S/C5H8N2O/c8-4-3-7-2-1-6-5-7/h1-2,5,8H,3-4H2
InChI key
AMSDWLOANMAILF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?