Przejdź do
742279
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC), powder
Synonim(y):
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine, (S,S)-2,2′-Bipyrrolidinyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
5376256
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidine, ≥99.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
optical purity
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
reaction suitability
reagent type: ligand
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(CCC1)C2NCCC2
InChI
1S/C8H16N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h7-10H,1-6H2
InChI key
NQHVTVSAFRAXPA-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
405973700746382434
description
≥99.0% (GC)
description
98%
description
-
description
99%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
99%
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
optical purity
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
ee: 99% (HPLC)
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)